Learn More
Carbohydrazide, TRC
Code produit 30368660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368660 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368660 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC18365550G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbohydrazide
CAS 497-18-7
Formule moléculaire CH6N4O
Quantité 50 g
Synonyme Carbohydrazide (6CI,7CI,8CI), 1,3-Diaminourea, Carbazide, Carbodihydrazide, Carbonic acid, dihydrazide, Carbonohydrazide, Hydrazine, carbonylbis-, Hydrazinecarboxamide, N-amino-, Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide, NSC 1934, Urea, N,N'-diamino-
Formule InChI InChI=1S/CH6N4O/c2-4-1(6)5-3/h2-3H2,(H2,4,5,6)
SMILES NNC(=O)NN
Nom IUPAC 1,3-diaminourée
Poids moléculaire (g/mol) 90.09
Poids de la formule 90.0542