Learn More
Carbohydrazide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carbohydrazide |
| CAS | 497-18-7 |
| Formule moléculaire | CH6N4O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Carbohydrazide (6CI,7CI,8CI), 1,3-Diaminourea, Carbazide, Carbodihydrazide, Carbonic acid, dihydrazide, Carbonohydrazide, Hydrazine, carbonylbis-, Hydrazinecarboxamide, N-amino-, Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide, NSC 1934, Urea, N,N'-diamino- |
| Formule InChI | InChI=1S/CH6N4O/c2-4-1(6)5-3/h2-3H2,(H2,4,5,6) |
| SMILES | NNC(=O)NN |
| Nom IUPAC | 1,3-diaminourée |
| Poids moléculaire (g/mol) | 90.09 |
| Poids de la formule | 90.0542 |