Learn More
Carbométhoxyhydrazide, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Carbomethoxyhydrazide |
| CAS | 6294-89-9 |
| Formule moléculaire | C2H6N2O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (Methoxycarbonyl)hydrazide, (Methoxycarbonyl)hydrazine, Carbomethoxyhydrazide, Carbomethoxyhydrazine, Methyl Carbazate, Methyl Carbazinate, Methyl Hydrazinecarboxylate, Methyl Hydrazinocarboxylate, Methyl Hydrazinoformate, NSC 11709 |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H6N2O2/c1-6-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5) |
| SMILES | COC(=O)NN |
| Nom IUPAC | N-aminocarbamate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 90.06 |