Learn More
Carbone, activé, - 20 + 40 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462297 2 kg 2kg
15442297 100 g 100g
15452297 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15462297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045478.A3
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-44-0 | C | 12.011 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-44-0
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.011
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon
Couleur Noir
Densité 2.26g/cm3 at 20°C
Dimensions de la maille -20+40 Mesh
Quantité 2 kg
Forme physique Poudre de cours, Granulaire, Granulés ou Limaces