Learn More
Carbone, activé, - 4 + 8 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324788
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11324788 100 g 100g
11334788 500 g 500g
11344788 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11324788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043118.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1333-86-4 | C | 12.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1333-86-4
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon
Note relative au nom Activated
Dimensions de la maille −4+8 Mesh
Quantité 100 g