Learn More
Carbone, activé, Norit ROW granulés de 0,8 mm, à vapeur activée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2000 g
Conditionnement:
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399105 100 g -
11309115 500 g 500g
11319115 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399105 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16334.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-44-0 | C | 12.011 g/mol
Carbon, activated, Norit ROW 0.8mm pellets, steam activated is suitable for decolorization, deodorization and purification applications. It is mainly used for gas phase applications such as automotive emission control due to their low pressure drop, high mechanical strength and low dust content. It has high removal efficiency for removing degradation byproducts for drinking water. It also removes foaming causing impurities for the purification of amine and glycol process streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les granulés de charbon actif Norit ROW de 0,8 mm, activés à la vapeur, conviennent aux applications de décoloration, désodorisation et purification. Ils sont principalement utilisés dans des applications en phase gazeuse telles que le contrôle des émissions automobiles en raison de leur faible chute de pression, de leur résistance mécanique élevée et de leur faible teneur en poussière. Il offre une efficacité élevée pour l’élimination des sous-produits de la dégradation pour l’eau potable. Il élimine également les moussants provoquant des impuretés pour la purification des flux de traitement d’amine et de glycol.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-44-0
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.011
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon
Note relative au nom activated, Norit ROW 0.8mm pellets, steam activated
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.