Learn More
Carbone (amorphe) (13C, 99 % d’atomes %)
Code produit 17972135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17972135 50 mg 50mg
17924655 10 mg 10mg
17941815 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17972135 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC78016050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14762-74-4
Formule moléculaire 13C
Poids moléculaire (g/mol) 13
Nom IUPAC Carbone-13
SMILES [13C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon-13
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C/i1+1
Poids de la formule 13.0034