Få mere at vide
Noir de carbone, conducteur Super P™, 99+ % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Produktkode 15467755
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantité unitSize
15467755 100 g 100g
15457755 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15467755 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H30253.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Noir de carbone, Super P, > 99 %, numéro CAS-1333-86-4, 25 g, (base de métaux), classe de danger pour le transport : 4.1 ; Groupe d’emballage : II ; Nom d’expédition approprié : SOLIDES INFLAMMABLES, ORGANIQUES, N.S.A., 215-609-9, 12,01, H351, déclaration GHS H228-H351 solide inflammable. Susceptible de provoquer le cancer.
Carbon black Super-P (TIMCAL) was used as conductive agent. Super P furnace black the best conductive additive. Carbon black (conducting material, super P black) was added with binder in the composite electrode to compensate the low electrical conductivity of PPy and PPyDVB in miniemulsion polymerization. The hybrid Super P-SACNT conductive network manifests itself as a promising strategy to improve the battery performances with a minimum amount of conductive fillers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Super-P noir de carbone (TIMCAL) a été utilisé comme agent conducteur. Le Super P four noir est le meilleur additif conducteur. Le noir de carbone (matériau conducteur, noir super P) a été ajouté avec le liant dans l’électrode composite pour compenser la faible conductivité électrique de PPy et de PPyDVB dans la polymérisation en miniémulsion. Le réseau conducteur hybride Super P-SACNT se manifeste comme une stratégie prometteuse pour améliorer les performances de la batterie avec une quantité minimale de remplisseurs conducteurs.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1333-86-4
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Carbon black, Super P™
Note relative au nom Conductive
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 g
Numéro UN UN1325
Poids de la formule 12.01
Pourcentage de pureté ≥99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.