Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adhésif pour ciment conducteur de carbone
Code produit 15451697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 g
Unit Size:
30g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15451697 30 g 30g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15451697 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 041212.15
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Noir
Quantité 30 g