Learn More
Brannan™ Détecteur de dioxyde de carbone
Code produit 17435313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Dioxyde de carbone
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Conditionnement
17435313 Dioxyde de carbone 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17435313 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 38/920/0
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le détecteur de dioxyde de carbone Brannan mesure le dioxyde de carbone (CO2), la température et l’humidité de l’airLivré complet avec certificat de calibration.
  • Mesure l’aération dans des espaces clos tels que salles de classe et lieux de travail
  • Affichage de la qualité de l’air intérieur en ppm avec des indicateurs codés par couleur pour les niveaux bon, normal et médiocre
  • Cet appareil adopte un détecteur de CO2 infrarouge non dispersif de haute précision qui détecte le CO2 avec précision et sensibilité
  • Ce produit intègre une batterie lithium rechargeable haute capacité et permet ainsi de se déplacer dans un espace
  • Pour économiser l’électricité, l’appareil s’éteint après 30 minutes d’inactivité
  • Un câble de charge USB est fourni pour permettre à l’utilisateur de recharger l’appareil à l’aide d’un PC ou d’une prise secteur
Spécification
Certifications/Conformité CE / ROHS / DEEE
Limites de détection 0 à 9999 ppm, -20°C à +70°C, 0 à 100 % HR
Composants mesurés Dioxyde de carbone
Types de capteur Capteur de CO2 infrarouge non dispersif
Poids (impériale) 0,5302 lb
Poids (métrique) 0,2405 kg