Learn More
Étalon de dioxyde de carbone (CO2) 3 g/l, rReagecon
BIOPHARMA
Code produit 11543052 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 2 ml, 3 g/l
Conditionnement:
100 ampoules
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11543052 100 x 2 ml, 3 g/l 100 ampoules
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11543052 Fournisseur Reagecon Code fournisseur SC023C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00€
    218.53€ / 100 pièces
    Économisez 81.47€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
L’une des séries d’étalons utilisées pour étalonner et contrôler l’analyseur de dioxyde de carbone Corning 965D.
  • Pour l’étalonnage de l’analyseur de dioxyde de carbone.
  • Utile pour déterminer la teneur en dioxyde de carbone dans les boissons gazeuses.
  • Utilise des matières premières de très haute pureté et incluant de nombreuses spécifications.
  • Testé titermétriquement à l’aide de la méthode interne de Reagecon TPATB par rapport à l’acide chlorhydrique, la solution étalon volumétrique analytique.
  • L’étalon est directement traçable au matériau de référence standard NIST 723e - tris(hydroxyméthyl)aminométhane.
  • Un certificat d’analyse détaillé est émis pour chaque lot fabriqué.
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse du dioxyde de carbone
Quantité 100 x 2 ml, 3 g/l