Description
- Pour l’étalonnage de l’analyseur de dioxyde de carbone.
- Utile pour déterminer la teneur en dioxyde de carbone dans les boissons gazeuses.
- Utilise des matières premières de très haute pureté et incluant de nombreuses spécifications.
- Testé titermétriquement à l’aide de la méthode interne de Reagecon TPATB par rapport à l’acide chlorhydrique, la solution étalon volumétrique analytique.
- L’étalon est directement traçable au matériau de référence standard NIST 723e - tris(hydroxyméthyl)aminométhane.
- Un certificat d’analyse détaillé est émis pour chaque lot fabriqué.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Analyse du dioxyde de carbone |
| Quantité | 100 x 2 ml, 6 g/l |