Learn More
Agent de libération de l’étalon de dioxyde de carbone (CO2), Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11513052 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 200 ml
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11513052 6 x 200 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11513052 Fournisseur Reagecon Code fournisseur RR021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00€
    205.40€ / 6 pièces
    Économisez 24.60€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Utilisé comme agent de libération de CO2 acide pendant la mesure du CO2 à l’aide de l’analyseur de dioxyde de carbone Corning 965D
  • L’utilisation de cet instrument est l’une des nombreuses techniques approuvées, disponibles pour la détermination du dioxyde de carbone, dans la bière et dans d’autres boissons gazeuses.
  • Cet instrument a ensuite été commercialisé par Mettler Toledo en tant qu’analyseur de CO2 M965D.
  • Produit avec des matières premières d’une très grande pureté et incluant de nombreuses spécifications.
  • Testé à l’aide de la méthode d’essai Reagecon TPATA avec des résultats exprimés en acidité molaire, spécification 2.0 – acidité 2,2 M.
  • Un certificat de conformité est fourni avec chaque lot.
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse du dioxyde de carbone
Quantité 6 x 200 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • CO2 RELEASE REAGENT
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid