Learn More
Disulfure de carbone, 99,9 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carbon disulfide |
| Point de fusion | -111.0°C |
| CAS | 75-15-0 |
| Densité | 1.2620g/mL |
| Quantité | 500 mL |
| Point d’éclair | −30°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.627 |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9% min. (GC) |
| Gravité spécifique | 1.262 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Carbon disulfide
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.