Learn More
Disulfure de carbone, 99,9 %, extra pur, faible teneur en benzène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10763371 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10763371 25 mL Flacon en verre 25mL
10082240 1 L Flacon en verre 1L
10531754 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10763371 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 177280250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.00€
    38.80€ / 25mL
    Économisez 1.20€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 75-15-0 | CS2 | 76.131 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-15-0
Formule moléculaire CS2
Poids moléculaire (g/mol) 76.131
Numéro MDL MFCD00011321
Clé InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
CID PubChem 6348
ChEBI CHEBI:23012
Nom IUPAC méthanedithione
SMILES C(=S)=S
Specifications
Nom chimique ou matériau Carbon disulfide
Note relative au nom Low in Benzene Content
Densité 1.2620g/mL
Quantité 25 mL
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 0.002% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Formule linéaire CS2
Fieser 01,114; 05,94; 06,95
Poids de la formule 76.13
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Extra pur
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Carbon disulfide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.