Learn More
Disulfure de carbone, 99,9 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 13438598 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13438598 100 mL Flacon en verre 100mL
13428598 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13438598 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 445661000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.10€
    26.65€ / 100mL
    Économisez 4.45€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 75-15- | CS2 | 76.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-15-
Formule moléculaire CS2
Poids moléculaire (g/mol) 76.13
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon disulfide
Point de fusion -111.0°C
Densité 1.2620g/mL
Quantité 100 mL
Point d’éclair −30°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.627
Plage de pourcentage du dosage 99.85% min. (GC)
Gravité spécifique 1.262
Formule linéaire CS2
Viscosité 0.363 mPa.s (20°C)
Merck Index 151811
Point d’ébullition 46.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with anhydrous methanol,ethanol,ether,,benzene,chloroform,carbon tetrachloride and oils
Poids de la formule 76.13
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbon disulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.