Learn More
Disulfure de carbone, ≥99,9 %, qualité réactif, Honeywell™
Code produit 15665490 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15665490 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15665490 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 424641100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, purifié par redistillation,≥99,9 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon disulfide
Note relative au nom Purified by redistillation
CAS 75-15-0
Densité 1.266g/mL at 25°C
Quantité 100 mL
Limite d’explosion 0.5
Point d’éclair −30°C (−22°F)
Température d’allumage 212°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire CS2
Numéro MDL MFCD00011321
Numéro UN UN1131
Beilstein 1098293
Synonyme carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
Clé InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=S)=S
Nom IUPAC méthanedithione
Poids moléculaire (g/mol) 76.131
CID PubChem 6348
ChEBI CHEBI:23012
Poids de la formule 76.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité ReagentPlus