Learn More
Disulfure de carbone, 99,9 %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10561231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10561231 500 mL Flacon en verre 500mL
10245980 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10561231 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 167715000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.00€
    59.80€ / 500mL
    Économisez 5.20€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-15-0 | CS2 | 76.131 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-15-0
Formule moléculaire CS2
Poids moléculaire (g/mol) 76.131
Numéro MDL MFCD00011321
Clé InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
CID PubChem 6348
ChEBI CHEBI:23012
Nom IUPAC méthanedithione
SMILES C(=S)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon disulfide
Point de fusion -111.0°C
Absorbance 0.01 max. at 420nm, 0.05 max. at 410nm, 0.1 max. at 400nm, 0.5 max. at 390nm, 1.3 max. at 380nm
Densité 1.2620g/mL
Quantité 500 mL
Point d’éclair −30°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.627
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Gravité spécifique 1.262
Formule linéaire CS2
Viscosité 0.363 mPa.s (20°C)
Eau 0.03% max.
Beilstein 03, 197
Fieser 01,114; 05,94; 06,95
Merck Index 15, 1811
Point d’ébullition 46.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with anhydrous methanol, ethanol, ether,, benzene, chloroform, carbon tetrachloride and oils
Poids de la formule 76.13
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Spectroscopie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbon disulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.