Learn More
Carbon Disulfide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Code produit 10705521 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Flacon en verre revêtu de plastique de 500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10705521 Flacon en verre revêtu de plastique de 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10705521 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/2920/PB08
Quantité Prix
1 56.43€ / 500mL
4 49.54€ / 500mL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
pH 5
Point de fusion -111°C
CAS 75-15-0
Couleur Incolore
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Formule moléculaire CS2
Tension de vapeur 400 hPa at 20°C
Numéro MDL 11321
Viscosité 0.363cp at 20°C
Point d’ébullition 46°C
Poids de la formule 76.13g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbon disulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.