Learn More
Disulfure de carbone, Solstice
Code produit 15683470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15683470 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15683470 Fournisseur Fluka Code fournisseur 316271L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    109.50€ / 1L
    Économisez 22.50€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-03-2027
Ajouter au panier
Pour la spectroscopie IR, Puriss. p.a., réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,9% (GC)
  • Solstice possède plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon Disulfide
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
CAS 75-15-0
Densité 1,266g/mL à 25 °C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.5
Point d’éclair −30 °C (−22 °F)
Température d’allumage 212 °F
Formule moléculaire CS2
Numéro MDL MFCD00011321
Numéro UN 1131
Beilstein 1098293
Synonyme carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
Clé InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=S)=S
Nom IUPAC méthanedithione
Poids moléculaire (g/mol) 76.131
CID PubChem 6348
ChEBI CHEBI:23012
Poids de la formule 76,14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,9 % (GC)
Qualité puriss. p.a.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbon disulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: carbon disulphide