Learn More
Disulfure de carbone, qualité HPLC, 99,8+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1 pièce
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15431507 1 L 1L
15441507 4 x 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15431507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 038993.K2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 75-15-0 | CS2 | 76.131 g/mol
Carbon disulfide is used in spectrophotometry, high performance liquid chromatography and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-15-0
Formule moléculaire CS2
Poids moléculaire (g/mol) 76.131
Numéro MDL MFCD00011321
Clé InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
CID PubChem 6348
ChEBI CHEBI:23012
Nom IUPAC méthanedithione
SMILES C(=S)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon disulfide
Point de fusion -112°C
Densité 1.2632 g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair -30°C (-22°F)
Odeur Unpleasant
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.627
Plage de pourcentage du dosage >99.8%
Numéro UN UN1131
Merck Index 14,1811
Point d’ébullition 46°C
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether,benzene,oil,chloroform and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 76.14
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité HPLC