Learn More
Disulfure de carbone, Grade réactif, ≥99,9 %, Faible en benzène, Solstice
Code produit 15614120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
1 l
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
800mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15614120 100 mL Flacon en verre 100mL
15634120 800 mL Flacon en verre 800mL
15624120 1 l Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15614120 Fournisseur Fluka Code fournisseur 342270100ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.00€
    49.67€ / 100mL
    Économisez 6.33€
    11% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, faible benzène, ≥99,9 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-15-0
Formule moléculaire CS2
Poids moléculaire (g/mol) 76.131
Numéro MDL MFCD00011321
Clé InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
CID PubChem 6348
ChEBI CHEBI:23012
Nom IUPAC méthanedithione
SMILES C(=S)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon disulfide
Point de fusion ≤-76 °C
Note relative au nom Faible teneur en benzène
Couleur Incolore
Densité 1,266g/mL à 25 °C
Quantité 100 mL
Limite d’explosion 0.5
Point d’éclair −30 °C (−22 °F)
Température d’allumage 212 °F
Odeur Désagréable
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Numéro UN UN1131
Beilstein 1098293
Point d’ébullition °46C
Informations sur la solubilité 2,9 g/L à 20 °C dans l’eau
Poids de la formule 76,14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,9 %
Qualité ReagentPlus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbon disulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.