Learn More
Feutre de carbone, épaiss. 6,35 mm (0,25 po), 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399258
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 10 cm
30 x 30 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11399258 10 x 10 cm 1 pièce
11389258 30 x 30 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11399258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043200.RR
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Typical thermal conductivity of 1.75 BTU in/hr/ft²/°F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1333-86-4
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon
Densité 2.26g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.0%
Quantité 10 x 10 cm