Learn More
Ester éthylique de l'acide carbonique (isothiocyanatidique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carbon(isothiocyanatidic)acid, Ethyl Ester |
| CAS | 16182-04-0 |
| Formule moléculaire | C4 H5 N O2 S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Carbon(isothiocyanatidic) acid, ethyl ester, Carbonic acid, ethyl ester, anhydride with isothiocyanic acid (7CI), Carbonic acid, monoanhydride with isothiocyanic acid, ethyl ester (8CI), Carbethoxyisothiocyanate, Carbonic acid ethyl ester isothiocyanate, Ethoxycarbonyl isothiocyanate, Ethoxycarbonyl mustard oil, Ethyl carbonisothiocyanatidate, Ethyl isothiocyanatocarbonate, Ethyl isothiocyanatoformate, NSC 158480 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5NO2S/c1-2-7-4(6)5-3-8/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N=C=S |
| Nom IUPAC | éthyle-N-(sulfanylideneméthylidène)carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 131.15 |
| Poids de la formule | 131.0041 |