Learn More
Ester éthylique de l'acide carbonique (isothiocyanatidique), TRC
Code produit 30351405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30351405 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30351405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1766501G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon(isothiocyanatidic)acid, Ethyl Ester
CAS 16182-04-0
Formule moléculaire C4 H5 N O2 S
Quantité 1 g
Synonyme Carbon(isothiocyanatidic) acid, ethyl ester, Carbonic acid, ethyl ester, anhydride with isothiocyanic acid (7CI), Carbonic acid, monoanhydride with isothiocyanic acid, ethyl ester (8CI), Carbethoxyisothiocyanate, Carbonic acid ethyl ester isothiocyanate, Ethoxycarbonyl isothiocyanate, Ethoxycarbonyl mustard oil, Ethyl carbonisothiocyanatidate, Ethyl isothiocyanatocarbonate, Ethyl isothiocyanatoformate, NSC 158480
Formule InChI InChI=1S/C4H5NO2S/c1-2-7-4(6)5-3-8/h2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)N=C=S
Nom IUPAC éthyle-N-(sulfanylideneméthylidène)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 131.15
Poids de la formule 131.0041