Learn More
Bâtonnet de carbone, poudre noire, en granulés, pellets ou bâtonnets, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329349 1 kg 1kg
11319349 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329349 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 088764.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Pour la récupération d’hydrocarbures
For hydrocarbon recovery
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Activité minimale de 50 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-44-0
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.011
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon
Couleur Noir
Dimensions de la maille 6-8. Mesh
Quantité 1 kg
Forme physique Poudre grossière, granulaire, granulés ou limaces