Learn More
Cible de pulvérisation de carbone, 76,2 mm (3,0 po.) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po.) d’épaisseur, 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carbon sputtering target |
| Note relative au nom | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
| Quantité | 1 Ea. |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro MDL | MFCD00133992 |
| Pourcentage de pureté | 99.999% |