Learn More
Swann-Morton™ Boîtes de feuilles individuelles en acier au carbone, lames de scalpel stériles, Major X
Description
- Acier au carbone plus épais.
- Fournit au chirurgien orthopédique une résistance accrue lorsqu’il travaille près de l’os et à l’intérieur des articulations.
- S’adapte aux poignées principales standard et longues.
Spécification
Spécification
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | Conditionnement individuel, 50/boîte |
| Type d’emballage | Conditionnement individuel |