Learn More
Swann-Morton™ Boîtes de feuilles individuelles en acier au carbone, lames de scalpel stériles, nº 15C.
Code produit 15361446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/Boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15361446 100/Boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15361446 Fournisseur Swann-Morton™ Code fournisseur 0221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.55€
    18.84€ / 1 pièces
    Économisez 1.71€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rebord de découpe plus long et plus étendu que la lame nº 15 traditionnelle.
  • Offre une portée supplémentaire, en particulier lorsqu’elle est associée au manche B3 de conception ergonomique.
  • Rebord de découpe plus long et plus étendu que la lame n° 15 traditionnelle.
  • Utilisée par les dentistes lors des procédures parodontales.
  • Utilisée par les podologues pour nucléer la corne autour des palmures des orteils.
  • Configuration n° 3.
  • Convient aux manches 3, 3 l, 3 graduées, 5B, 7, 9 et B3.
Spécification
Matériau de la lame Acier au carbone
Stérilité Stérile
Quantité 100/Boîte
Type d’emballage Conditionnement individuel