Learn More
Swann-Morton™ Boîtes de feuilles individuelles en acier au carbone, lames de scalpel stériles, nº 9.
Code produit 15957682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/Boîte
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15957682 100/Boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15957682 Fournisseur Swann-Morton™ Code fournisseur 0217
 Article restreint
Expédition estimée: 07-10-2026
Lame large caractéristique en forme de hachette.
  • Large, en forme de hachette.
  • Utilisé en podiatrie.
  • Configuration n° 3.
  • Convient aux poignées 3, 3L, 3 graduées, 5B, 7, 9, B3 et B3L.
Spécification
Matériau de la lame Acier au carbone
Stérilité Stérile
Quantité 100/Boîte
Type d’emballage Conditionnement individuel