Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel non stériles en acier au carbone, conditionnées dans des emballages individuels à ouverture facile, nº11
Code produit 15803252
Change view
Click to view available options
Quantité:
100/Boîte
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15803252 100/Boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15803252 Fournisseur Swann-Morton™ Code fournisseur 3003
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Lame triangulaire allongée affûtée le long du bord de l’hypoténuse avec une forte pointe, ce qui la rend idéale pour les courtes incisions.
  • Lame triangulaire allongée.
  • Aiguisée le long du bord de l’hypoténuse.
  • Pointe forte et pointue, ce qui la rend idéale pour les courtes incisions nécessaires pour entailler un abcès ou pour l’insertion d’un drain thoracique.
  • Elle est tenue comme un crayon et souvent à l’envers par le chirurgien pour ne pas être insérée trop profondément par inadvertance.
  • Pour éviter ce scénario, le scalpel ne doit pas être maintenu vers l’extrémité arrière tandis que la paume de la main doit être placée sur la peau, stabilisant ainsi la main pour éviter une incision profonde indésirable.
  • La n°11 est également utilisée pour d’autres petites incisions telles que l’insertion d’un port laparoscopique, de lignes centrales de veine et d’artère, l’ouverture de l’aorte et l’élimination des calcifications dans les valves aortiques ou mitrales, les dissections anatomiques et le traitement chirurgical des troubles du pied, de la cheville et des extrémités inférieures dans la podiatrie.
  • Convient aux poignées 3, 3L, 3 graduées, 5B, 7, 9 et B3.
Spécification
Matériau de la lame Acier au carbone
Stérilité Non stérile
Quantité 100/Boîte
Type d’emballage Conditionnement individuel