Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel post-mortem en acier au carbone
Code produit 12952555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
PM40 B
n° PM40
Type de produit:
Couteau arrondi
Sharp
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Type de produit Conditionnement
12952555 PM40 B Couteau arrondi 10 pièces
11360905 n° PM40 Sharp 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12952555 Fournisseur Swann-Morton™ Code fournisseur 2552
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.28€
    15.17€ / 10 pièces
    Économisez 19.11€
    55% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-12-2026
Utiliser Swann Morton™ Lames de scalpel post-mortem en acier au carbone pour faciliter les opérations de pathologie.
  • Fonction de sécurité ajoutée de “pointe arrondie” qui permet de compenser la survenue de blessures accidentelles par coupure
  • Arrondie
  • PM-40
Spécification
Matériau de la lame Acier au carbone
Type de produit Couteau arrondi
À utiliser avec (application) Pour les procédures d’autopsie avec fonction de sécurité supplémentaire de “pointe arrondie” qui permet de compenser la survenue de blessures accidentelles par coupure
Dimensions PM40 B
À utiliser avec (équipement) Poignée PM40 acier inoxydable, PM40 standard ou PM40 plaquée