Learn More
Swann-Morton™ Lame de scalpel sabre en acier au carbone
Code produit 12941635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
n° 11E
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12941635 n° 11E 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12941635 Fournisseur Swann-Morton™ Code fournisseur 0263
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.87€
    29.00€ / 100 pièces
    Économisez 3.87€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Lames de scalpel stériles de taille E/11
Les poignées de scalpel sont en nickel ou en acier inox. Lames de scalpel en acier au carbone ou en acier inox et conformes à la norme BS EN 27740. Les poignées et les lames sont vendues séparément.
Informations sur la commande
Taille
Spécification
Matériau de la lame Acier au carbone
Type de produit Lame de scalpel sabre
À utiliser avec (application) Parage de la peau au cours des traitements de pédiatrie et podologie
Dimensions n° 11E
Stérilité Stérile
Quantité 10/paquet