Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel en acier au carbone
Description
Effectuez des coupes chirurgicales et des réparations à l’aide des lames de scalpel en acier au carbone Swann Morton™ dans la salle d’opération.
- Acier au carbone conforme à la norme BS EN 27740
- Poignées et lames vendues séparément
Spécification
Spécification
| Matériau de la lame | Acier au carbone |
| Type de produit | Lame de scalpel |
| Dimensions | 10A |
| Longueur (métrique) | 15 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Accessoire n°°3. Convient aux poignées 3, 3L, 3 graduées, 5B, 7, 9, B3 et B3L |
| Jetable | Oui |
| Certifications/Conformité | BS EN 7740 |
| Quantité | 10/paquet |