Learn More
Swann-Morton™ Lame de scalpel en acier au carbone de rechange
Code produit 11340905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
n° 1
n° 2
n° 3
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11340905 n° 3 50 pièces
11330905 n° 2 50 pièces
11320905 n° 1 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11340905 Fournisseur Swann-Morton™ Code fournisseur 1243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.62€
    12.88€ / 50 pièces
    Économisez 1.74€
    11% de réduction
Expédition estimée: 23-10-2026
Lames de rechange pour le kit de couteaux 12942545
Poignée en plastique à fentes avec vis de serrage pour maintenir la lame. Avec les lames n°1 et 2.
Spécification
Matériau de la lame Acier au carbone
Dimensions n° 3
Longueur (métrique) 46,46 mm
À utiliser avec (équipement) SCA-500-K
Description Concave
Épaisseur (métrique) 0,4 mm
Quantité 50/Pk.