Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel en acier au carbone
Code produit 11768363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
22A
60 x 10,96 mm
Major-Z
n° 14
n° 20
n° 27
n° 36
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11768363 n° 20 100 pièces
11320915 60 x 10,96 mm 50 pièces
12474070 n° 27 100 pièces
11837383 n° 14 100 pièces
12308019 22A 100 pièces
11841733 n° 36 100 pièces
12922545 Major-Z 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11768363 Fournisseur Swann-Morton™ Code fournisseur 0206
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les lames de scalpel en acier au carbone Swann-Morton™ en salle d’opération pour une coupe et une réparation précises.
  • Acier au carbone conforme à la norme BS EN 27740
  • Poignées et lames vendues séparément
Spécification
Matériau de la lame Acier au carbone
Type de produit Lame de scalpel
À utiliser avec (application) Procédures d’orthopédie et de chirurgie générale
Dimensions n° 20
Stérilité Stérile
Quantité 10/paquet