Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel stériles en acier au carbone
Code produit 11728363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
n° 10
n° 11
n° 15
n° 18
n° 21
n° 22
n° 23
n° 24
Conditionnement:
100 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11728363 n° 10 100 pièces
11877550 n° 18 100 pièces
11778363 n° 21 100 pièces
11738363 n° 11 100 pièces
11758363 n° 15 100 pièces
11798363 n° 23 100 pièces
11792724 n° 22 100 pièces
11708373 n° 24 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11728363 Fournisseur Swann-Morton™ Code fournisseur 0201
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pratiques dans les environnements utilisateur : au sein de l’unité de soins, dans les services d’urgence ou de traumatologie ou même en extérieur sur le terrain avec les ambulanciers. Les lames de scalpel chirurgicaux en acier au carbone Swann-Morton&trad
  • Acier au carbone conforme à la norme BS EN 27740
  • Stérile
Spécification
Matériau de la lame Acier au carbone
Type de produit Lame de scalpel
Dimensions n° 10
À utiliser avec (équipement) Le n° 10 convient aux poignées 3, 3L, 3 graduées, 5B, 7, 9, B3 et B3L
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité Conforme CE 93/42/CE
Quantité 10/paquet