Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel stériles en acier au carbone
Description
- Acier au carbone conforme à la norme BS EN 27740
- Stérile
Spécification
Spécification
| Matériau de la lame | Acier au carbone |
| Type de produit | Lame de scalpel |
| Dimensions | n° 21 |
| À utiliser avec (équipement) | Les poignées n° 22 et n° 21 sont compatibles avec les poignées n° 4, n° 4L, n° 4 graduée et n° 6B. |
| Stérilité | Stérile |
| Certifications/Conformité | Conforme CE 93/42/CE |
| Quantité | 10/paquet |