Learn More
Swann-Morton™ Lame de scalpel stérile en acier carbone
Code produit 11882431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
n° 25
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11882431 n° 25 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11882431 Fournisseur Swann-Morton™ Code fournisseur 0212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.31€
    20.56€ / 100 pièces
    Économisez 2.75€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Informations sur la commande
Taille
Spécification
Type de produit Lame de scalpel
Dimensions n° 25
À utiliser avec (équipement) Convient aux poignées 4, 4L, 4 graduées et 6B
Description Qualité chirurgien
Stérilité Stérile
Quantité 10/paquet