Learn More
Tétrabromide de carbone, 98 % (poids sec), peut donner jusquʼà environ 6 % dʼeau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394304 25 g 25g
11304314 100 g 100g
11314314 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11394304 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00821.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 558-13-4 | CBr4 | 331.627 g/mol
Carbon tetrabromide is widely utilized as a solvent for greases, waxes and oils. In Appel reaction, it is used to convert alcohols to alkyl bromides. It has the property of non-flammability and finds application in fire-resistant chemicals as an active ingredient. It is also used for separating minerals. It can serves as an intermediate in manufacturing agrochemicals. It plays a vital role in the plastic and rubber industries for blowing and vulcanization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrabromide de carbone est largement utilisé comme solvant pour les graisses, les cires et les huiles. Dans la réaction d’Appel, il est utilisé pour convertir les alcools en bromures d’alkyle. Il est non inflammable et trouve l’application dans les produits chimiques ignifuges comme un ingrédient actif. Il est également utilisé pour séparer les minéraux. Il peut servir d’intermédiaire dans la fabrication de produits agrochimiques. Il joue un rôle vital dans les industries du plastique et du caoutchouc pour le soufflage et la vulcanisation.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’éther, le chloroforme et l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et le lithium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 558-13-4
Formule moléculaire CBr4
Poids moléculaire (g/mol) 331.627
Numéro MDL MFCD00000117
Clé InChI HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbon tetrabromide, methane, tetrabromo, carbon bromide, methane tetrabromide, bromid uhlicity, carbontetrabromide, methane, tetrabromide, tetrabrommethan, bromid uhlicity czech
CID PubChem 11205
ChEBI CHEBI:47875
Nom IUPAC Tétrabromométhane
SMILES C(Br)(Br)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon tetrabromide
Point de fusion 90°C to 95°C
Point d’ébullition 190°C
Notes de pourcentage du dosage (poids sec), peut contenir jusqu’à ≈6 % d’eau
Quantité 25 g
Numéro UN UN2516
Beilstein 1732799
Poids de la formule 331.63
Pourcentage de pureté 98%