Learn More
Tétrabromure de carbone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10431311 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10431311 500 g Flacon en plastique 500g
10013590 5 g Flacon en verre 5g
10431121 100 g Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10431311 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 325155000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 558-13-4 | CBr4 | 331.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 558-13-4
Formule moléculaire CBr4
Poids moléculaire (g/mol) 331.64
Numéro MDL MFCD00000117
Clé InChI HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbon tetrabromide, methane, tetrabromo, carbon bromide, methane tetrabromide, bromid uhlicity, carbontetrabromide, methane, tetrabromide, tetrabrommethan, bromid uhlicity czech
CID PubChem 11205
ChEBI CHEBI:47875
Nom IUPAC Tétrabromométhane
SMILES C(Br)(Br)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon tetrabromide
Point de fusion 88°C to 93°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 190°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (On organic basis) (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CBr4
Quantité 500 g
Beilstein 01, 68
Fieser 15,352; 16,366
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 331.64
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbon tetrabromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.