Learn More
Tétrabromure de carbone, TRC
Code produit 30365192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365192 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30365192 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1769005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabromomethane
CAS 558-13-4
Formule moléculaire C Br4
Quantité 5 g
Synonyme Tetrabromomethane, Methane, tetrabromo-, Carbon tetrabromide (8CI), Tetrabromomethane, Carbon bromide (CBr4), Methane tetrabromide, NSC 6179
Formule InChI InChI=1S/CBr4/c2-1(3,4)5
SMILES BrC(Br)(Br)Br
Nom IUPAC Tétrabromométhane
Poids moléculaire (g/mol) 331.63
Poids de la formule 327.6734