Learn More
Fil de carbone, tissé à partir de fibres de 0,076 mm (0,003 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 m
25 m
Conditionnement:
25m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374677 25 m 25m
11364677 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11374677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039721.G9
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00133992
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon yarn
Note relative au nom Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. fibers
Quantité 25 m