Learn More
Cyanure de carbonyle 3-chlorophénylhydrazone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10175140 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10175140 100 mg Flacon en verre 100mg
10165140 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10175140 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 228131000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.55€
    30.65€ / 100mg
    Économisez 5.90€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 555-60-2 | C9H5ClN4 | 204.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 555-60-2
Formule moléculaire C9H5ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 204.62
Numéro MDL MFCD00001848
Clé InChI UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cccp, 3-chlorophenyl hydrazonomalononitrile, carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone, carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone, carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone, carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone, 3-chlorophenyl hydrazono malononitrile, m-chlorophenyl carbonylcyanide hydrazone, m-cl-ccp, carbonyl cyanide, 3-chlorophenyl hydrazone
CID PubChem 2603
ChEBI CHEBI:3259
Nom IUPAC 2-[(3-chlorophényl)hydrazinylidène]propanedinitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NN=C(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 172°C to 177°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4NHN=C(CN)2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 204.62
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .