Learn More
Cyanure de carbonyle 3-chlorophénylhydrazone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357056 500 mg 500mg
11367056 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06932.ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.00€
    81.65€ / 500mg
    Économisez 9.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 555-60-2 | C9H5ClN4 | 204.617 g/mol
Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone is a widely used uncoupler of oxidative phosphorylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyanure de carbonyle 3-chlorophénylhydrazone est un découpleur largement utilisé de la phosphorylation oxydative.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le DMSO (5 mg/ml), l’éthanol (1 mg/ml) et le méthanol (10 mg/ml).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 555-60-2
Formule moléculaire C9H5ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 204.617
Numéro MDL MFCD00001848
Clé InChI UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cccp, 3-chlorophenyl hydrazonomalononitrile, carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone, carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone, carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone, carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone, 3-chlorophenyl hydrazono malononitrile, m-chlorophenyl carbonylcyanide hydrazone, m-cl-ccp, carbonyl cyanide, 3-chlorophenyl hydrazone
CID PubChem 2603
ChEBI CHEBI:3259
Nom IUPAC 2-[(3-chlorophényl)hydrazinylidène]propanedinitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NN=C(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
Point de fusion ∽175°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 500 mg
Numéro UN UN3439
Beilstein 1842102
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in DMSO (5mg/ml),ethanol (1mg/ml) and methanol (10mg/ml).
Poids de la formule 204.62
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone