Learn More
Cyanure de carbonyle m-chlorophénylhydrazone, TRC
Code produit 30362820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30362820 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362820 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC177303100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone
CAS 555-60-2
Formule moléculaire C9H5ClN4
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
SMILES Clc1cccc(NN=C(C#N)C#N)c1
Nom IUPAC 2-[(3-chlorophényl)hydrazinylidène]propanedinitrile
Poids moléculaire (g/mol) 204.62
Poids de la formule 204.0203