Learn More
Carbonylchlorobis(triphénylphosphine)iridium(I), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338198 0.25 g 0.25g
11348198 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039413.01
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14871-41-1 | C37H30ClIrOP2 | 780.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14871-41-1
Formule moléculaire C37H30ClIrOP2
Poids moléculaire (g/mol) 780.26
Numéro MDL MFCD00009590
Clé InChI PEPSDKMVHYXIMJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme carbonylchlorobis triphenylphosphine iridium i
CID PubChem 78076234
Nom IUPAC chloroiridiumylium; methanidylidyneoxidanium; bis(triphenylphosphane)
SMILES Cl[Ir+].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbonylchlorobis(triphenylphosphine)iridium(I)
Point de fusion 215°C (decomposition)
Quantité 0.25 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform, toluene; Slightly soluble in acetone, alcohol
Poids de la formule 780.27
Forme physique Cristalline