Learn More
Carbonylchlorohydrure(triphénylphosphine)ruthénium(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496635 1 g 1g
15406645 5 g 5g
15416645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15496635 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044955.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16971-33-8 | C55H46ClOP3Ru | 952.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16971-33-8
Formule moléculaire C55H46ClOP3Ru
Poids moléculaire (g/mol) 952.41
Numéro MDL MFCD00049804
Clé InChI IMPHYUNMDWWJAH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme carbonylchlorohydridotris triphenylphosphine-ruthenium ii
CID PubChem 71463878
Nom IUPAC Formaldéhyde ; Hydrure ; Ruthénium(2 +) ; Triphénylphosphane ; Chlorure
SMILES Cl[RuH++].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbonylchlorohydridotris (triphenylphosphine)ruthenium (II)
Point de fusion 204°C to 206°C (decomposition)
Couleur Gris
Formule linéaire [(C6H5)3P]3Ru(CO)(Cl)H
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive; Very Hygroscopic
Informations sur la solubilité Insoluble in water,ethanol,and DMSO. Sparingly soluble in benzene,chloroform and acetone.
Poids de la formule 952.41
Forme physique Cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)