Learn More
Carboplatin, MedChemExpress
Description
Carboplatin (NSC 241240) is a DNA synthesis inhibitor which binds to DNA, inhibits replication and transcription and induces cell death. Carboplatin (NSC 241240) is a derivative of CDDP and a potent anti-cancer agent.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carboplatin |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 41575-94-4 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H12N2O4Pt |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | NSC 241240 |
| Informations sur la solubilité | H2O : 10.42 mg/mL (28.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C; DMSO can inactivate Carboplatin's activity) ∣DMF : 1 mg/mL (2.69 mM; Need ultrasonic; DMSO can inactivate Carboplatin's activity) |
| Afficher plus |