Learn More
Tocris Bioscience™ Carboplatin
Description
Antitumor agent that forms platinum-DNA adducts. Causes intra- and interstrand DNA crosslinks blocking DNA replication and transcription. Enhances radiation-induced single-strand DNA breakage and displays lower nephrotoxicity than analog cisplatin (Cat. No. 2251).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carboplatin |
| CAS | 41575-94-4 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule moléculaire | C6H12N2O4Pt |
| Poids de la formule | 371.25 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 371.26 |